Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.380,00 € |
Informazioni su questo articolo
1.380,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
amantadine
manufacturer/tradename
USP
mp
165-166 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15Cl/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
InChI key
OZNXTQSXSHODFR-CHIWXEEVSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Amantadine Hydrochloride
- Amantadine Hydrochloride Capsules
- Amantadine Hydrochloride Oral Solution
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| mp 165-166 °C (lit.) | mp 148-149 °C (lit.) | mp 293 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| API family amantadine | API family amantadine | API family acamprosate | API family didanosine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amantadine Related Compound A
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1018516-25MG | 04061833839669 |