Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.210,00 € |
Informazioni su questo articolo
1.210,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ademetionine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S+](C[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)[n]3c4ncnc(c4nc3)N)(CC[C@H](N)C(=O)O)C.[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C.[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/C15H22N6O5S.C7H8O3S.2H2O4S/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;2*1-5(2,3)4/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);2-5H,1H3,(H,8,9,10);2*(H2,1,2,3,4)/p-3/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;;;/m0.../s1
InChI key
XDCFCHNAIMYBAZ-XQVUROGGSA-K
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| API family ademetionine | API family s-(5'-adenosyl)-l-homocysteine | API family benztropine | API family alliin |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ademetionine disulfate tosylate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1012134-500MG | 04061833838990 |