Vai a
WHA10463515
Filtri da siringa Whatman® Puradisc 30
diam. 30 mm, pore size 0.45 μm, PTFE membrane, non-sterile
Sinonimo/i:
Z612782, syringe filters
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.800,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104922
Pore size:
0.45 μm
Diam.:
30 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
PTFE membrane, polycarbonate housing, polypropylene housing
Packaging:
pkg of 500
1.800,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
PTFE membrane, polycarbonate housing, polypropylene housing
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 500
manufacturer/tradename
Whatman 10463515, Whatman Article No. 28415853 (US reference)
diam.
30 mm
filtration area
5.7 cm2
volume
≤100 mL
pore size
0.45 μm
fitting
female Luer inlet (lock), male Luer outlet
General description
I filtri per siringa non sterili Whatman Puradisc con membrana in politetrafluoroetilene (PTFE) combinano qualità eccellente e convenienza economica.
Filtri per siringa Puradisc per filtrazione con siringa di routine
I filtri per siringa Puradisc possono adattarsi a un'ampia varietà di tipi di campioni e applicazioni, tra cui l'elettroforesi capillare, le preparazioni biologiche, la filtrazione delle proteine e la preparazione dei campioni per la spettroscopia UV. Materiali per membrana Puradisc differenti sono indicati per solventi e composti chimici diversi.
Opzioni del filtro per siringa in politetrafluoroetilene (PTFE)
Il filtro per siringa Cytiva Puradisc in PTFE è una membrana idrofobica chimicamente stabile e inerte. Presenta un basso legame con le proteine e la sua applicazione principale è la filtrazione di campioni non acquosi. Prima della filtrazione di campioni acquosi, la membrana deve essere pre-bagnata con un solvente organico miscibile con acqua.
Puradisc è disponibile con membrane dei seguenti materiali: cellulosa rigenerata (RC), nitrato di cellulosa, nylon, politetrafluoroetilene (PTFE), polietersolfone (PES), polipropilene, difluoruro di polivinilidene (PVDF) e acetato di cellulosa.
Application
Adatto alla chiarificazione di solventi organici aggressivi.
Features and Benefits
  • Otto differenti materiali tra cui scegliere
  • Scelta del diametro del filtro per siringa da 4 mm, 13 mm e 30 mm per adattarsi al volume del campione
  • Gamma di dimensioni dei pori per trattenere una varietà di particelle
  • Confezione blister sterile di grado medicale opzionale
  • Formato con punta a tubicino (tube-tip) opzionale, per un'accurata dispensazione in una micro fiala.
Other Notes
Settore d′impiego: Solo a scopo di ricerca interna. I prodotti non sono destinati all′uso diagnostico o alla rivendita.
Legal Information
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
WHA10463513WHA10463503WHA10463525
material
PTFE membrane, polypropylene housing
material
PTFE membrane, polypropylene housing
material
PTFE membrane, polypropylene housing
material
PTFE membrane, polypropylene housing
manufacturer/tradename
Whatman 10463515, Whatman Article No. 28415853 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 10463513, Whatman Article No. 28415851 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 10463503, Whatman Article No. 28415847 (US reference)
manufacturer/tradename
Whatman 10463525, Whatman Article No. 28415855 (US reference)
pore size
0.45 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.2 μm
pore size
1 μm
diam.
30 mm
diam.
30 mm
diam.
30 mm
diam.
30 mm
fitting
female Luer inlet (lock), male Luer outlet
fitting
female Luer inlet (lock), male Luer outlet
fitting
female Luer inlet (lock), male Luer outlet
fitting
female Luer inlet (lock), male Luer outlet
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
WHA1046351504061834026433