Unfortunately, an Xbal restriction site is not present. Please see the link below to review the product datasheet, which includes information on restriction sites available for this item.
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/284/891/t6701bul.pdf
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 2 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 195,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
195,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiGeneral description
The TargeTron Vector pNL9164 is a 9,295 bp expression vector for use with the TargeTron Gene Knockout System (product number TA0100). This circularized vector can be used for targeted gene knockouts in gram-positive organisms such as Staphyloccus aureus. As supplied, the pNL9164 vector is re-targeted to the S. aureus hsa gene. The hsa gene encodes a member of the HU family of bacterial histone-like proteins. For validation in S. aureus, this vector can be used directly to knockout hsa without any further modifications.
Legal Information
TargeTron is a trademark of InGex, LLC
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| concentration 100 ng/μL | concentration - | concentration - | concentration - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Instructions
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T6701-2UG | 04061838072887 |
-
Hi, does pNL9164 have a XbaI restriction site located within the group II intron RNA coding sequence?
1 risposta-