Vai a
T3452
Toloxatone
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
5-(hydroxymethyl)-3-(3-methylphenyl)-2-oxazolidinone, Humoryl
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
115,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
391,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
249-522-2
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(c1)N2CC(CO)OC2=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-8-3-2-4-9(5-8)12-6-10(7-13)15-11(12)14/h2-5,10,13H,6-7H2,1H3
InChI key
MXUNKHLAEDCYJL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Toloxatone is a reversible monoamine oxidase A inhibitor (MAOI) and antidepressant.
Toloxatone is a reversible monoamine oxidase A inhibitor (MAOI) and antidepressant. Toloxatone belongs to the aryloxazolidinones, a relatively new class of reversible monoamine oxidase A inhibitors (MAOI). Studies show that derivatives such as 3-aryloxazolidin-2-one (oxazolidinones), which are regularly used to treat gram positive infections, represent a new class of reversible as well as irreversible inhibitors for MAO-A and MAO-B enzymes that are able to inhibit protein synthesis and also used for neurodegenerative-type pathologies.
Preparation Note
Toloxatone is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 10 mg/ml.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0248SML0103SML1058
Toloxatone ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
T3452
Toloxatone
Zolmitriptan ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0248
Zolmitriptan
AMTB hydrate ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0103
AMTB hydrate
PBIT ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1058
PBIT
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
T3452-50MG04061832931555
T3452-10MG04061832931548