Vai a
T0909
Tenoxicam
NSAID
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-2H-thieno(2,3-e)-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
79,60 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
247,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11N3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
79,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (perchloric acid titration)
form
powder
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, yellow-green
SMILES string
O=C(NC1=NC=CC=C1)C2=C(O)C(SC=C3)=C3S(N2C)(=O)=O
InChI
1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
InChI key
LZNWYQJJBLGYLT-UHFFFAOYSA-N
Application
Tenoxicam has been used:
  • as a non-steroidal anti-inflammatory agent (NSAID) to study its effects on root gravitropism in Arabidopsis thaliana[1]
  • as a standard in microanalysis of NSAIDs by spectrophotometry
  • to test its effect on surface potential andmembrane fluidity modification in phosphoglyceride monolayers[2]
Biochem/physiol Actions
Non-steroidal antiinflammatory drug (NSAID) with comparatively low risk of renal or hepatic toxicity.
Tenoxicam (TX) possesses antipyretic and analgesic effects. It elicits radical scavenging activity and has the potential to treat enkylosing spondylitis, extra-articular diseases, acute gout, and rheumatic diseases. It is also effective in treating primary dysmenorrhea, postpartum uterine contraction pain, and post-operation backaches.[3] TX is capable of inhibiting prostaglandin synthesis.[4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML3609BP709T0040800
Tenoxicam NSAID
Sigma-Aldrich
T0909
Tenoxicam
Sulthiame ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3609
Sulthiame
Tenoxicam European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T0040800
Tenoxicam
assay
≥98% (perchloric acid titration)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
form
-
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, yellow-green
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tenoxicam
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
T0909-5G04061832949611
T0909-1G04061826739938
T0909-250MG04061837336133