Vai a
SML3399
CHZ868
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
CHZ 868, CHZ-868, N-(4-((2-((2,4-Difluorophenyl)amino)-1,4-dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)oxy)pyridin-2-yl)acetamide, N-[4-[[2-[(2,4-Difluorophenyl)amino]-1,4-dimethyl-1H-benzimidazol-5-yl]oxy]-2-pyridinyl]acetamide, NVP-CHZ 868, NVP-CHZ-868, NVP-CHZ868
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
103,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
413,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19F2N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
423.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
103,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to pink
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Orally active, type II tyrosine kinase I inhibitor against VEGFR1/2 (FLT1/KDR), PDGFR1/2, KIT, and ROS1 oncogenic fusions/mutations-drivent growth.
CHZ868 is a type II tyrosine kinase inhibitor that exhibits potent antiproliferation activity against VEGFR1/2 (FLT1/KDR), PDGFR1/2, KIT, and ROS1 TEL fusions-, as well as JAK2 V617F, but not RAF V600E, mutation-driven oncogenic growth (IC50 = 2/11, 4/23, 16, 40, 51 against respective BaF3 transformants) via stablizing target kinases in the inactive “DFG-out” conformation. CHZ868 overcomes Type I JAK inhibitor resistance of JAK2/MPN mutant MPN and JAK2 I682F/CRLF2-rearranged B-ALL cells both in cultures and in mice in vivo (30-40 mg/kg/day p.o.). Comparing to BBT594, CHZ868 is ineffective against BCR-ABL, TEL-FLT3, TEL-RET.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)