Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 74,60 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 301,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.19
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
74,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c(ncc1)c2[o]c3c(c2)cccc3
InChI
1S/C11H8N2O/c1-2-4-9-8(3-1)7-10(14-9)11-12-5-6-13-11/h1-7H,(H,12,13)
InChI key
VBFQIUOSXHUWCT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LSL 60101 is an orally available, potent and selective I2 imidazoline receptor ligand that induces morphological/biochemical changes in astroglia and exhibits neuroprotective activity. LSL 60101 decreases neuroinflammation and reverses cognitive deficits and impaired social behavior in 5XFAD mice Alzheimer’s model.
Orally available, potent and selective I2 imidazoline receptor ligand that exhibits neuroprotective activity
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?