Vai a
SML1891
PK11007
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Chloro-2-(methylsulfonyl)-4-pyrimidinecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5ClN2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Per informazioni sul prodotto SML1891, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(C)c1nc(c(cn1)Cl)C(=O)O
InChI
1S/C6H5ClN2O4S/c1-14(12,13)6-8-2-3(7)4(9-6)5(10)11/h2H,1H3,(H,10,11)
InChI key
WZUPWJVRWIVWEF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PK11007 is a thiol-reactive anticancer agent that stabilizes wild type and mutant p53 through selective alkylation of two surface cysteines without interfering with its DNA binding.
PK11007 is a thiol-reactive anticancer agent that stabilizes wild type and mutant p53 through selective alkylation of two surface cysteines without interfering with its DNA binding. Additionally independently from p53, PK11007 impairs reactive oxygen species (ROS) detoxification in a number of mutant p53 cancer cells. PK11007 exhibits anticancer activity in number of cancer cell lines while shoving low cytotoxicity toward normal cells.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
SML1891-25MG04061832826301
SML1891-5MG04061832826318