Vai a
SML1709
K6PC-5
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Hexyl-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-3-oxo-decanamide, K 6PC5;, N-(1,3-Dihydroxypropyl)-2-hexyl-3-oxo-decanamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
110,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H37NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.50
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCC)C(CCCCCC)C(NC(CO)CO)=O
InChI key
CGYVFCHCRBGGJG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
K6PC-5 is a potent and selective sphingosine kinase 1 (SphK1 or SK1) activator that increases keratin 1 and involucrin expression in normal human epidermal keratinocytes cultured in vitro. K6PC-5 promotes differentiation and proliferation of keratinocytes via intracellular Ca2+ signaling.
K6PC-5 is a potent and selective sphingosine kinase 1 (SphK1 or SK1) activator.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1624SML2883SML1984
K6PC-5 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1709
K6PC-5
JNJ-63533054 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1624
JNJ-63533054
Paquinimod ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2883
Paquinimod
GSK9311 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1984
GSK9311
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
SML1709-5MG04061832274348
SML1709-25MG04061832274331