Vai a
SML0733
Cilomilast
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
SB 207499, SB-207499, cis-4-Cyano-4-[3-(cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
174,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
451,00 €
383,35 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.42
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N#CC3(CCC(CC3)C(=O)O)c1cc(c(cc1)OC)OC2CCCC2
InChI
1S/C20H25NO4/c1-24-17-7-6-15(12-18(17)25-16-4-2-3-5-16)20(13-21)10-8-14(9-11-20)19(22)23/h6-7,12,14,16H,2-5,8-11H2,1H3,(H,22,23)
InChI key
CFBUZOUXXHZCFB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cilomilast (SB-207499) is a potent, selective and orally available PDE4 inhibitor that exhibits anti-inflamatory and anti-asthmatic activity.
Cilomilast (SB-207499) is a potent, selective and orally available PDE4 inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2829SML1098SML1354
Cilomilast ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0733
Cilomilast
SB-204990 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2829
SB-204990
Tonabersat ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1354
Tonabersat
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
SML0733-5MG04061832899817
SML0733-25MG04061832899800