Vai a
SAB1410129
Anti-NOXA1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ25475, MGC131800, NY-CO-31, SDCCAG31, p51NOX
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
433,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
433,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 51.7 kDa
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOXA1(10811)
General description
NADPH oxidases (NOXs) catalyze the transfer of electrons from NADPH to molecular oxygen to generate reactive oxygen species (ROS). The NOX activator NOXA1 can stimulate both NOX1 (MIM 300225) and NOX2 (CYBB; MIM 300481), but it appears to be more effective in activating NOX1 (Opitz et al., 2007 [PubMed 17189823]).[supplied by OMIM
Immunogen
NOXA1 (NP_006638.1, 1 a.a. ~ 483 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASLGDLVRAWHLGAQAVDRGDWARALHLFSGVPAPPARLCFNAGCVHLLAGDPEAALRAFDQAVTKDTCMAVGFFQRGVANFQLARFQEALSDFWLALEQLRGHAAIDYTQLGLRFKLQAWEVLHNVASAQCQLGLWTEAASSLREAMSKWPEGSLNGLDSALDQVQRRGSLPPRQVPRGEVFRPHRWHLKHLEPVDFLGKAKVVASAIPDDQGWGVRPQQPQGPGANHDARSLIMDSPRAGTHQGPLDAETEVGADRCTSTAYQEQRPQVEQVGKQAPLSPGLPAMGGPGPGPCEDPAGAGGAGAGGSEPLVTVTVQCAFTVALRARRGADLSSLRALLGQALPHQAQLGQLSYLAPGEDGHWVPIPEEESLQRAWQDAAACPRGLQLQCRGAGGRPVLYQVVAQHSYSAQGPEDLGFRQGDTVDVLCEEPDVPLAVDQAWLEGHCDGRIGIFPKCFVVPAGPRMSGAPGRLPRSQQGDQP
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HPA071540HPA050505PRS2437
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
mol wt
antigen 51.7 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
UniProt accession no.
Q86UR1
UniProt accession no.
Q8NFA2
UniProt accession no.
P55317
UniProt accession no.
Q9JM54
Still not finding the right product?
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
SAB1410129-100UG04061831459975