Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 500 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 211,00 € | |
| 1000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 351,00 € | |
| 5000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.780,00 € |
Informazioni su questo articolo
211,00 €
biological source
abalone entrails
Quality Segment
type
Type VIII
form
lyophilized powder
specific activity
20-40 units/mg solid
mol wt
~43 kDa by gel filtration
foreign activity
β-Glucuronidase ≤10.0 Sigma units/mg solid
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 20-40 units/mg solid | specific activity ≥10 units/mg solid | specific activity - | specific activity 2-5 units/mg protein (biuret) |
| biological source abalone entrails | biological source limpet (Patella vulgata) | biological source - | biological source - |
| form lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form powder | form buffered aqueous glycerol solution |
| mol wt ~43 kDa by gel filtration | mol wt - | mol wt ~85 kDa by gel filtration | mol wt ~41 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)
Contenuto correlato
Instructions
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S9754-500UN | 04061836961992 |
| S9754-5KU | 04061836962005 |
| S9754-1KU | 04061836961978 |