Vai a
S8251
Succinylcholine chloride dihydrate
98.0-102.0%, Cholinergic antagonist, solid
Sinonimo/i:
Bis(trimethylammonioethyl) succinate chloride, Succinyldicholine dichloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
112,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[(CH3)3NCH2CH2OCOCH2]2Cl2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-747-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3922827
Assay:
98.0-102.0%
Form:
solid
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Succinylcholine chloride dihydrate, 98.0-102.0%, solid
Quality Segment
assay
98.0-102.0%
form
solid
color
white
solubility
H2O: complete 100 mg/ml, clear to slightly hazy, colorless, H2O: soluble (unstable at pH > 9.)
originator
Novartis
SMILES string
O.O.[Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C14H30N2O4.2ClH.2H2O/c1-15(2,3)9-11-19-13(17)7-8-14(18)20-12-10-16(4,5)6;;;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
FFSBEIRFVXGRPR-UHFFFAOYSA-L
Application
Succinylcholine chloride dehydrate was used to study the mechanism of gating of Cys loop receptors in Xenopus laevis.4,5
Biochem/physiol Actions
Cholinergic antagonist which induces a long-lasting depolarization of the acetylcholine neuron membrane; neuromuscular blocking agent.
Succinylcholine is a cholinergic antagonist and a neuromuscular blocking agent. It induces depolarization of acetylcholine receptors on the muscle membrane and efflux of potassium from the muscle that leads to hypokalemia in individuals with upregulated expression of acetylcholine receptors.3
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Solutions may be stored for several days at 4 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1623502PHR2659S2200000
Suxamethonium chloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S2200000
Suxamethonium chloride
form
solid
form
-
form
solid
form
-
assay
98.0-102.0%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
H2O: complete 100 mg/ml, clear to slightly hazy, colorless, H2O: soluble (unstable at pH > 9.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
S8251-25G04061836960612