Vai a
S7326
SB 657510
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Bromo-N-[4-chloro-3-[[(3R)-1-methyl-3-pyrrolidinyl]oxy]phenyl]-4,5-dimethoxy-benzenesulfonamide, SB-657510
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
404,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22BrClN2O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
505.81
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
404,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1cc(Br)c(cc1OC)S(=O)(=O)Nc2ccc(Cl)c(O[C@@H]3CCN(C)C3)c2
InChI
1S/C19H22BrClN2O5S/c1-23-7-6-13(11-23)28-16-8-12(4-5-15(16)21)22-29(24,25)19-10-18(27-3)17(26-2)9-14(19)20/h4-5,8-10,13,22H,6-7,11H2,1-3H3/t13-/m1/s1
InChI key
KQCZCINJGIRLCD-CYBMUJFWSA-N
Application
SB 657510 may be used to study the urotensin II receptor-mediated signaling.
Biochem/physiol Actions
SB 657510 is a potent and selective urotensin-II (UT) receptor antagonist.
SB 657510 slows development of diabetes-associated atherosclerosis in mouse model of diabetes.1
SB-657510 is a selective urotensin-II (UT) receptor antagonist. Human urotensin-II (hU-II) is proposed to play a significant role in cardiorenal and metabolic disease states, including heart failure, atherosclerosis, hypertension.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1530SML0604SML0784
SB 657510 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S7326
SB 657510
SB-334867 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1530
SB-334867
BMS-303141 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0784
BMS-303141
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
S7326-5MG04061832899510
S7326-25MG04061832899503