Vai a
S1946
Anti-Sodium Channel NaV1.5 human antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-SCN5A, Anti-SKM2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
200 μL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
764,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
764,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 1:200 using human-Nav1.5 transfected HEK-293 cells
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SCN5A(6331)
Immunogen
GST fusion protein with residues 1978-2016 of human NaV1.5
Physical form
Lyophilized from phosphate buffered saline, pH 7.4, 1% bovine serum albumin, and 0.05 % sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S2071AB5493SAB2107930
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
form
buffered aqueous solution
Gene Information
human ... SCN5A(6331)
Gene Information
human ... SCN10A(6336)
mouse ... Scn10a(20264)
rat ... Scn10a(29571)
Gene Information
human ... SCN5A(6331)
Gene Information
human ... SCN5A(6331)
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
S1946-200UL04061837813849
S1946-50UL04061835809738