Vai a
S1942
S9 from Liver, Pooled
from Monkey(Cynomolgus spp.), male
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12161501
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Monkey (Cynomolgus spp.)
Quality Segment
packaging
vial of ~20 mg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Biochem/physiol Actions
Post-mitochondrial supernatant fraction from homogenized liver. Source of drug metabolizing enzymes including P-450, these pools are useful in the study of xenobiotic metabolism and drug interactions.
The hepatic S9 pools from a variety of biological sources represent the post-mitochondrial supernatant fraction from homogenized liver. Known to be a rich source of drug metabolizing enzymes including P-450, these pools are useful in the study of xenobiotic metabolism and drug interactions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S9 from Liver, Pooled
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
S1942-1VL04061838051035