Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 197,00 € |
Informazioni su questo articolo
197,00 €
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]22/D +16.1°, c = 1.2 in methanol(lit.)
storage condition
desiccated
color
off-white to light tan
solubility
0.1 M HCl: 1.2 mg/mL, ethanol: 3.4 mg/mL, H2O: 5 mg/mL, aqueous base: unstable
SMILES string
Cl.Oc1cc2CCNC[C@H](c3ccccc3)c2cc1O
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c18-15-8-12-6-7-17-10-14(13(12)9-16(15)19)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,14,17-19H,6-7,10H2;1H/t14-;/m1./s1
InChI key
YEWHJCLOUYPAOH-PFEQFJNWSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystalline | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated, protect from light | storage condition desiccated, protect from light | storage condition - |
| solubility 0.1 M HCl: 1.2 mg/mL, H2O: 5 mg/mL, aqueous base: unstable, ethanol: 3.4 mg/mL | solubility H2O: >5 mg/mL, aqueous base: soluble (unstable) | solubility H2O: >5 mg/mL | solubility H2O: 0.2 mg/mL, ethanol: 1.4 mg/mL, 0.1 M HCl: 5.5 mg/mL |
| color off-white to light tan | color white | color white | color white |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S101-100MG | 04061832093284 |
| S101-5MG | 04061836831349 |