Vai a
S0940
β-Cyclodextrin phosphate sodium salt
≥95%
Sinonimo/i:
Sodium β-cyclodextrin phosphate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
703,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
MDL number:
703,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
extent of labeling
~4 mol phosphate per mol cyclodextrin
storage temp.
2-8°C
Application
Used for:
  • Preparation of ionic cluster mimic membranes
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
3891537164271636
assay
≥95%
assay
-
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.5% (T)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
coarse powder, fine crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
extent of labeling
~4 mol phosphate per mol cyclodextrin
extent of labeling
12-15 mol per mol β-CD
extent of labeling
-
extent of labeling
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
S0940-1G04061826740187