Vai a
RAB0455
Neurokinin-A EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
516,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
516,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TAC1(6863)
mouse ... TAC1(21333)
rat ... TAC1(24806)
General description
The Neurokinin A Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Neurokinin A peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
Immunogen
Neurokinin-A, synthetic peptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RAB0456RAB0428RAB0385
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
Gene Information
human ... TAC1(6863)
mouse ... TAC1(21333)
rat ... TAC1(24806)
Gene Information
human ... TAC3(6866)
mouse ... TAC3(21334)
rat ... TAC3(29191)
Gene Information
human ... SERPINA12(145264)
mouse ... SERPINA12(68054)
rat ... SERPINA12(191570)
Gene Information
human ... NPPA(4878)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
RAB0455-1KT04061834962670