Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
0.07 mmHg ( 20 °C)
assay
~98%
form
liquid
autoignition temp.
896 °F
color
clear brown
refractive index
n20/D 1.625 (lit.)
bp
113-114 °C/11 mmHg (lit.), 237 °C (lit.)
mp
−17-−13 °C (lit.)
density
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
InChI key
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinoline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
213.8 °F - closed cup
flash_point_c
101 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
91-22-5
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?