Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartistorage temp.
2-8°C
Application
Detection limit: 0.1 unit/ml (approx. 2 μg) trypsin with a 10 minute incubation time.
The Protease Colorimetric Detection Kit is designed for the accurate quantitation of protease activity. The method is based on the cleavage of casein into trichloroacetic acid-soluble peptides containing tyrosine and tryptophan residues. These peptides react with Folin-Ciocalteu reagent to give a characteristic blue color that can be measured at 660 nm.
Preparation Note
Supplied with sufficient reagents to perform 200 one mL assays.
Analysis Note
This kit has been tested for detection of all four proteolytic classes (serine, apartic, cysteine and metalloproteinases).
Other Notes
For greater sensitivity or for detection of trace protease activity, the Protease Fluorescent Detection kit (PF0100) is recommended.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
- Protease detection substrate (casein) 20 x 10
- Folin & Ciocalteu's phenol reagent 10 mL
- Sodium carbonate solution 125 mL
- Enzyme diluent 125 mL
- Tyrosine standard solution 1 mL
- Protease from Bacillus polymyxa 1 g
- Trichloroacetic acid (TCA) solution 5 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Instructions