Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1000 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 74,80 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 1000 ea (Bag)
Manufacturer/tradename:
Finn 9401260
74,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
orange
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
manufacturer/tradename
Finn 9401260
L
5.2 cm
maximum volume
300 μL
volume range
5-300 μL
Features and Benefits
- Enables accurate and precise pipetting
- Designed for liquid handling
- Smooth and uniform inner hydrophobic surfaces to prevent liquid retention
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Finn 9401260 | manufacturer/tradename Finn 9401030 | manufacturer/tradename Finn 9400230 | manufacturer/tradename Finn 9400100 |
| feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no |
| material orange | material blue | material colorless | material orange |
| packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 400 ea (Bag) |
| volume range 5-300 μL | volume range 100-1000 μL | volume range 0.5-250 μL | volume range 5-200 μL |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P9560-1000EA | 04061834366973 |