Vai a
P5568
Proteinasi K
≥500 units/mL, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Endopeptidasi K
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
185,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
Numero CE:
MDL number:
Biological source:
microbial (T.album
T. ALBUM)
Concentration:
≥10 mg/mL, ≥500 units/mL
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
microbial (T.album
T. ALBUM)
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
28.93 kDa
concentration
≥10 mg/mL, ≥500 units/mL
technique(s)
DNA extraction: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Proteinase K, an extracellular endopeptidase is synthesized by the mold, Tritirachium album Limber. Proteinase K belongs to a new subfamily of the subtilisins. It is a 277 amino acid protein and is characterized with an unhydrolyzed protein chain and autolyzed polypeptide chains.
Application
Utile per l′inattivazione proteolitica delle nucleasi durante l′isolamento di DNA ed RNA.
Utile per l′inattivazione proteolitica delle nucleasi durante l′isolamento di DNA ed RNA.
Rimuove le endotossine che si legano alle proteine cationiche come lisozima e ribonucleasi A.
Segnalato come utile per l′isolamento dei mitocondri epatici, di lievito e di fagiolo mungo
Determinazione della localizzazione degli enzimi sulle membrane
Trattamento di sezioni di tessuto incluse in paraffina per esporre i siti di legame dell′antigene per la marcatura dell′anticorpo.
Digestione delle proteine da campioni di tessuto cerebrale per la ricerca sui prioni nell′encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST).
Proteinase K from Tritirachium album has been used:
  • to break down cardiac muscle during histopathology studies[1]
  • during the digestion of HEK-293 cells[2]
The enzyme from Sigma has been used in the digestion of sealed cytosolic side out ER vesicles.[2] It has been used to deproteinize dissected brain and/or whole pupae sections of honey bee prior to in situ hybridisation. This was done during the study of neuropeptide Y-like signaling, and nutritionally-mediated gene expression and behaviour in the honey bee.[3]
Proteinase K from Tritirachium album has been used in in situ detection of DNA fragmentation and in proteolysis experiments to measure the structural flexibility of interleukin 1ra (IL-1ra).
Biochem/physiol Actions
La proteinasi K è una serin proteasi stabile e molto reattiva. Le evidenze emerse da studi sulla struttura cristallina e molecolare indicano che l′enzima appartiene alla famiglia delle subtilisine con una triade catalitica nel sito attivo (Asp39-His69-Ser224). È stabile in un vasto assortimento di ambienti: pH, sali tampone, detergenti (SDS) e temperatura. In presenza di SDS 0,1-0,5%, la proteinasi K conserva la sua attività e digerisce una serie di proteine e nucleasi nelle preparazioni di DNA senza compromettere l′integrità del DNA isolato.
Proteinase K has a broad specificity and degrades many proteins even in the native state. It mainly cleaves the peptide bond adjacent to the carboxyl group of aliphatic and aromatic amino acids with blocked alpha-amino groups.[4][5] The optimum pH is between 7.5-9.0[4] and the isoelectric point is 8.9.[4] Ca2+ (1-5 mM) is required for activation. Proteinase K is inhibited by DIFP or PMSF.
Physical form
Solution in 40% (v/v) glycerol containing 10 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 1 mM calcium acetate.
Preparation Note
Proteinase K in solution is stable over a pH range of 4.0-12.5 (optimum pH 8.0), and is also stable over the temperature range of 25°C to 65°C during use. At pH 8.0, solutions will be stable for at least 12 months at 4°C. At pH 4-11.5, solutions containing Ca2+ (1-6 mM) are expected to be stable for several weeks. An 80% ammonium sulfate suspension stored at 4°C is stable for at least 12 months.[4]
Other Notes
One unit will hydrolyze urea-denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAE0009P4850SAE0151
Proteinasi K ≥500 units/mL, buffered aqueous glycerol solution
Sigma-Aldrich
P5568
Proteinasi K
Proteinasi K ≥30 units/mg protein
Sigma-Aldrich
SAE0009
Proteinasi K
Proteinasi K buffered aqueous glycerol solution, Molecular Biology, ≥800 units/mL
Sigma-Aldrich
P4850
Proteinasi K
Proteinasi K free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥30 units/mg protein
Sigma-Aldrich
SAE0151
Proteinasi K
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
microbial (T.album
T. ALBUM)
biological source
fungus (Tritirachium album)
biological source
-
biological source
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
concentration
≥10 mg/mL, ≥500 units/mL
concentration
-
concentration
≥10 mg/mL, ≥800 units/mL
concentration
-
mol wt
28.93 kDa
mol wt
28.93 kDa
mol wt
28.93 kDa
mol wt
28.93 kDa
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proteinasi K
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)