Vai a
P5115
Polypep® Low Viscosity
histochemical stabilizer
Sinonimo/i:
Low Viscosity Polypeptide, Polypep Solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
249,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
442,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.540,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
249,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
General description
A proprietary protein digest that provides increased stablization of tissue sections in histochemical studies.
Application
Polypep® Low Viscosity has been used as a component of substrate incubation medium to act as a section stabilizer. It has also been used for enzyme cytochemistry.
Legal Information
Polypep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P8736EM0300217277
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
-
form
solid (free-flowing)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)