Vai a
P4538
Poli-L-ornitina
Mol wt 5,000-15,000
Sinonimo/i:
L-Ornithine homopolymer hydrobromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
201,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
951,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Poli-L-ornitina, mol wt 5,000-15,000
form
powder
Quality Segment
mol wt
5,000-15,000
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].NC(CCCN)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI key
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Thermodynamic Characterization of Polypeptide Complex Coacervation.: The research investigates the thermodynamic properties of polypeptide complex coacervation, including the role of Poly-L-ornithine hydrobromide in these interactions. This study provides insights into the self-assembly processes of polypeptides, which are crucial for designing new biomaterials (Priftis et al., 2012).
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P3655P4638P0671
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
mol wt
5,000-15,000
mol wt
30,000-70,000
mol wt
>100,000
mol wt
>30,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poli-L-ornitina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Discover L-ornithine, an important amino acid supplement, explore how L-ornithine is used in CHO and iPSC culture, and discover how poly-L-ornithine is used to enhance cell attachment.
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
P4538-500MG04061832779966
P4538-50MG04061832779973
P4538-10MG04061832779959