Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 200,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H78Na4P4O22
Peso molecolare:
1138.90
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352207
Assay:
≥98%
Form:
powder
200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiBiochem/physiol Actions
Proposed as signal transduction modulator.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P4240-100UG | 04061833621769 |