Vai a
P4153
Prednisolone 21-hemisuccinate sodium salt
≥90%, powder
Sinonimo/i:
Δ1-Hydrocortisone 21-hemisuccinate, 1,4-Pregnadiene-11β,17,21-triol-3,20-dione 21-hemisuccinate, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-hemisuccinate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
115,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
707,00 €
600,95 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C25H31O8Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
482.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
216-995-1
MDL number:
Assay:
≥90%
Form:
powder
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥90%
form
powder
color
, White to Light Yellow to Light Beige
solubility
hot water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy (Colorless to Light Yellow to Light Brown-Yellow)
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C25H32O8.Na.H/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;;/h7,9,11,16-18,22,27,32H,3-6,8,10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);;/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;;/m0../s1
InChI key
HLHQSPQPHMOTMP-FKIWUUNWSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M3781P8650H4881
assay
≥90%
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥97%
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
hot water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy (Colorless to Light Yellow to Light Brown-Yellow)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)