Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 200 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 54,40 € | |
| 500 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 119,00 € | |
| 1000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 246,00 € | |
| 2500 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 486,00 € |
Informazioni su questo articolo
54,40 €
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
description
ammonium sulfate suspension, >=100 units/mg protein
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥100 units/mg protein
storage condition
(Tightly closed)
technique(s)
activity assay: suitable
color
white to light yellow
foreign activity
lactic dehydrogenase ≤0.5%, phosphoglucose isomerase ≤0.01%, pyruvate kinase ≤0.05%
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Phosphoglucomutase (PGM), a conserved enzyme, is abundantly found in animals, plants, and microorganisms. It is distributed in almost all tissues.[1]
Application
- to study glycogenesis and phosphoglycomutase deficiency in humans[2]
- in phosphoglucomutase assays to study metabolic regulation[3]
- for assay A to assay enzymes closely linked to glycogen metabolism in transformed BL21(DE3)C43 cells[4]
- in sucrose synthase (SuSy) andADPglucose pyrophosphorylase (AGPase) assays(3)
- in enzyme activity assay for coupling the reduction of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP+)to determine glucose-1-phosphate from sucrose and inorganic phosphate (Pi)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit muscle | biological source - | biological source rabbit muscle | biological source rabbit muscle |
| specific activity ≥100 units/mg protein | specific activity ≥100 units/mg protein | specific activity 100-300 units/mg protein | specific activity ≥20 units/mg protein |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| storage condition (Tightly closed) | storage condition - | storage condition (Tightly closed) | storage condition (Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphoglucomutase from rabbit muscle
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P3397-500UN | 04061834367833 |
| P3397-2.5KU | 04061833493113 |
| P3397-1KU | 04061833493106 |
| P3397-200UN | 04061834367826 |