Vai a
P2607
PRE-084
σ1 opioid receptor agonist, solid
Sinonimo/i:
2-(4-morpholinethyl)-1-phenylcyclohexanecarboxylate hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
156,00 €
132,60 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
698,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H27NO3 · HCl
Peso molecolare:
353.88
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
132,60 €
Prezzo di listino156,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
PRE-084, solid
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet.
Quality Segment
form
solid
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
solubility
H2O: ≤24 mg/mL
SMILES string
Cl.O=C(OCCN1CCOCC1)C2(CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H27NO3.ClH/c21-18(23-16-13-20-11-14-22-15-12-20)19(9-5-2-6-10-19)17-7-3-1-4-8-17;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-16H2;1H
InChI key
QUJWFJNHTBKCLU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
PRE-084 is a potent and highly selective σ1 opioid receptor agonist. It offers neuroprotection upon embolic stroke.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L3169I2909S1688
PRE-084 solid
Sigma-Aldrich
P2607
PRE-084
SR 57227A solid
Sigma-Aldrich
S1688
SR 57227A
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: ≤24 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: 6 mg/mL
solubility
DMSO: ~24 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: soluble 9 mg/mL
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet.
description
-
description
-
description
-
Gene Information
human ... OPRS1(10280)
rat ... Oprs1(29336), Slc6a3(24898)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)