Vai a
P186
PD 123,319 di(trifluoroacetate) salt hydrate
≥98% (HPLC), angiotensin II subtype-2 receptor antagonist, powder
Sinonimo/i:
S-(+)-1-[(4-(Dimethylamino)-3-methylphenyl)methyl]-5-(diphenylacetyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid di(trifluoroacetate) salt hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
386,00 €
328,10 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H32N4O3 · 2C2HF3O2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
736.66 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
328,10 €
Prezzo di listino386,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
PD 123,319 di(trifluoroacetate) salt hydrate, powder, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.CN(C)c1ccc(Cn2cnc3CN([C@@H](Cc23)C(O)=O)C(=O)C(c4ccccc4)c5ccccc5)cc1C
InChI
1S/C31H32N4O3.2C2HF3O2.H2O/c1-21-16-22(14-15-26(21)33(2)3)18-34-20-32-25-19-35(28(31(37)38)17-27(25)34)30(36)29(23-10-6-4-7-11-23)24-12-8-5-9-13-24;2*3-2(4,5)1(6)7;/h4-16,20,28-29H,17-19H2,1-3H3,(H,37,38);2*(H,6,7);1H2/t28-;;;/m0.../s1
InChI key
PTSUEYBWHKDYBS-FPCIESGBSA-N
Application
PD123,319 di (trifluoroacetate) salt hydrate has been used in following experimental studies:
  • To determine the effect of Angiotensin II (Ang II) on alveolar fluid clearance (AFC).
  • To study the effect of PD123319 on AngII-induced abdominal aortic aneurysms (AAAs).
  • To study its effect on Ang II-induced LRP1 overexpression and function in vascular smooth muscle cells (VSMCs) culture.
Biochem/physiol Actions
PD123,319 di (trifluoroacetate) salt hydrate is a widely used angiotensin II subtype-2 receptor (AT2R) antagonist to study the role of AT2 receptor in vitro and in vivo. It increases the AngII-induced abdominal aortic aneurysms (AAAs) without interacting with AT2 receptor.
Disclaimer
Hygroscopic
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P5749F9932SML2335
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
P186-10MG04061834356998