Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 105,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 401,00 € 340,85 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.200,00 € |
Informazioni su questo articolo
105,00 €
form
solid
Quality Segment
impurities
≥97% (NMR)
color
white
solubility
0.1 M HCl: 13.3 mg/mL, methanol: 19.3 mg/mL, DMSO: insoluble
SMILES string
NCC(CP(O)(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H13ClNO3P/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-15(12,13)14/h1-4,8H,5-6,11H2,(H2,12,13,14)
InChI key
VSGNGLJPOGUDON-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| impurities ≥97% (NMR) | impurities - | impurities - | impurities - |
| Gene Information human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568) | Gene Information human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568) | Gene Information human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568) | Gene Information - |
| color white | color white | color white | color - |
| solubility 0.1 M HCl: 13.3 mg/mL, DMSO: insoluble | solubility H2O: 1 mg/mL, 0.1 M HCl: 1.2 mg/mL, methanol: 1.4 mg/mL, DMSO: 28 mg/mL, 0.1 M NaOH: 9.5 mg/mL | solubility 0.1 M NaOH: 20 mg/mL | solubility - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?