Vai a
N8908
N-(NBD-Aminocaproyl)sphingosine β-D-lactosyl
≥98%
Sinonimo/i:
C6-NBD Lactosyl cerebroside, N-[6-[(7-Nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]caproyl]-D-lactosyl-β1-1′-sphingosine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H69N5O16
Peso molecolare:
900.02
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Quality level:
Quality Level
assay
≥98%
form
solid
storage temp.
−20°C
General description
Fluorescently labeled fatty acid sphingolipid membrane probe. NBD group excitation 460 nm, emission 534 nm.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
N8908-50UG04061833385166