Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 231,00 € |
Informazioni su questo articolo
231,00 €
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
methanol: >10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
O.Cl.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CC(O)COc3cccc4ccccc34
InChI
1S/C24H28N2O3.ClH.H2O/c1-28-24-11-5-4-10-22(24)26-15-13-25(14-16-26)17-20(27)18-29-23-12-6-8-19-7-2-3-9-21(19)23;;/h2-12,20,27H,13-18H2,1H3;1H;1H2
InChI key
INIDYCYXDNFBSV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility methanol: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility H2O: >5 mg/mL | solubility H2O: soluble, methanol: soluble | solubility ethanol: soluble, methanol: soluble |
| color white | color white | color white to off-white | color white to slightly yellow |
| Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information human ... HRH1(3269), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N158-100MG | 04061832092218 |
| N158-25MG | 04061832092225 |