Vai a
N149
Nimodipine
≥98% (HPLC), L-type Ca2+ channel antagonist, powder
Sinonimo/i:
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 2-methoxyethyl 1-methylethyl ester, Isopropyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(m-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
90,60 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
355,00 €
301,75 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26N2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
266-127-0
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
90,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Nimodipine,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
off-white to yellow
solubility
methanol: 62.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble
originator
Bayer
SMILES string
COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3
InChI key
UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Nimodipine has been used:
  • as a L-type calcium channel (LTCC) inhibitor, to evaluate its neuroprotective activity in the vibrosections
  • as a standard, in the enantioseparation of chiral drugs by high performance liquid chromatography (HPLC)
  • in the pharmacological studies for the measurement of spine voltage escape
Biochem/physiol Actions
Nimodipine is a potent L-type Ca2+ channel antagonist.
Nimodipine enhances the survival of dopaminergic substantia nigra neurons.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Disclaimer
Photosensitive
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1463858BP651N144
Nimodipine
Sigma-Aldrich
N149
Nimodipine
Nimodipine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1463858
Nimodipine
Nimodipine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP651
Nimodipine
Nitrendipine >95%, powder
Sigma-Aldrich
N144
Nitrendipine
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
>95%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
methanol: 62.5 mg/mL, H2O: insoluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
methanol: 15 mg/mL, DMSO: 17.5 mg/mL, H2O: insoluble
color
off-white to yellow
color
-
color
-
color
yellow to green
Gene Information
human ... ADORA3(140), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), CACNG1(786), NR3C2(4306)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), NR3C2(4306)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), NR3C2(4306)
Gene Information
human ... ADORA3(140), CACNG1(786), KCNH1(3756), TTR(7276)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nimodipine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
N149-500MG04061832962252
N149-100MG04061834109280