Vai a
MTCC2630
MTC Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 30 mL, sterile, pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
Sinonimo/i:
conical tube, plastic tube, MTC Bio C2630, sample collection tube, sample receptacle, sample tube
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
197,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
41121703
Capacity:
30 mL
Material:
blue cap, clear tube, polypropylene , round , screw top cap
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
Parameter:
7,000 × g speed (max)
197,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
blue cap, clear tube, polypropylene , round , screw top cap
sterility
sterile
packaging
pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
manufacturer/tradename
MTC Bio C2630
parameter
7,000 × g speed (max)
capacity
30 mL
diam. × L
29 mm × 84 mm
General description
Centrifuge Tube, 30mL, PP, sterile, free standing, flat screw cap, 20 bags of 25 tubes, 500/cs
These centrifuge tubes are made of premium polypropylene to maximize centrifugal strength and maintain clarity. Tubes and caps may be frozen at temperatures as low as 86˚C. Caps have a flat top surface for easy marking and labeling.
Features and Benefits
  • Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
  • Available racked or bagged
  • Compatible with standard rotors
  • Frosted marking surface
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MTCC2630-500EA04065271079908