Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 214,00 € 181,90 € |
Informazioni su questo articolo
Assay:
≥99%
Form:
solid
181,90 €
Prezzo di listino214,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiBiochem/physiol Actions
Voltage-gated (Kv1.3) potassium channel blocker.
Other Notes
Major toxin in Centruroides margaritatus (scorpion)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| assay ≥99% | assay - | assay ≥99% | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mol wt 4179 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M8437-10UG | 04061834063162 |