Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 236,00 € |
Informazioni su questo articolo
236,00 €
material
black polypropylene , round bottom black wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 650209
maximum volume
355 μL
size
96 wells
working volume
300 μL
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| material black polypropylene , round bottom black wells | material colorless polypropylene , round bottom clear wells | material clear polypropylene , round bottom clear wells | material black polypropylene plate, conical bottom black polypropylene wells |
| manufacturer/tradename Greiner 650209 | manufacturer/tradename Greiner 650261 | manufacturer/tradename Greiner 650201 | manufacturer/tradename Greiner 651209 |
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
| working volume 300 μL | working volume 300 μL | working volume 300 μL | working volume 335 μL |
| packaging case of 100 | packaging case of 100 | packaging case of 100 | packaging case of 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner 96 well plates, polypropylene
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M7935-100EA | 04061832211350 |