Vai a
M7891
N-metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetammide
BioReagent, for silylations, LiChropur
Sinonimo/i:
N-trimetilsililN-metil trifluoroacetammide, MSTFA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
55,40 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
82,60 €
10 x 1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
276,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
507,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CF3CON(CH3)Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-331-6
Beilstein/REAXYS Number:
1941550
MDL number:
Form:
liquid
55,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
8.8 mmHg ( 27 °C)
product line
BioReagent
form
liquid
quality
for silylations, LiChropur
reaction suitability
reaction type: Silylations, reagent type: derivatization reagent
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.38 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 0.1 mg/mL
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.), 1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
InChI key
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
La N-metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetammide(MSTFA) è un BioReagente usato di norma in chimica analitica per le reazionidi sililazione.
Application
La N-metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetammide può essere impiegata:
  • Nel passaggio di derivatizzazione di analisi metabolomiche condotte mediante gascromatografia/spettrometria di massa (GC/MS).
  • Come reagente di derivatizzazione in analisi condotte mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID).
Packaging
I fialoidi sigillati contengono 1 mL. Le quantità in grammi sono confezionate in bottiglie con tappo a vite.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
3948666947812124
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
chloroform: soluble 0.1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
reaction suitability
reaction type: Silylations, reagent type: derivatization reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
bp
130-132 °C (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
bp
-
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. If I order this reagent in solid form, then how am I supposed to reconstitute it? I mean, with which reagent and to what concentration?
    1 risposta
    1. This product is a neat or pure liquid. The compound is not available in solid form. The material is soluble in chloroform at 0.1 mg/mL.