Vai a
M7252
17α-Methyltestosterone
solid (photosensitive)
Sinonimo/i:
17α-Methyl-4-androsten-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-4-androsten-3-one, Mesterone, Methyltestosterone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Spedizione prevista il18 maggio 2026daMerck S.p.A
104,00 €
25 g
Spedizione prevista il18 maggio 2026daMerck S.p.A
289,00 €
200 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.660,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.45
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-366-3
Beilstein/REAXYS Number:
2057425
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid (photosensitive)
Quality level:
104,00 €
Spedizione prevista il18 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
solid (photosensitive)
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white
mp
162-168 °C (lit.)
solubility
H2O: ≤0.5 mg/mL, ethanol: 22 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.8 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
InChI key
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
Gene Information
human ... AR(367)
rat ... Ar(24208)
Biochem/physiol Actions
Methyltestosterone (Mesterone) is an androgen and anabolic steroid.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
S Herfeld et al.
Hormones and behavior, 34(3), 303-319 (1999-01-08)
Adult males of African weakly discharging electric fish (family: Mormyridae) are distinguished from juveniles and adult females by a dorsally directed indentation of the posterior ventral body wall and by massive bone expansion of the bases of a select number
C Gómez et al.
Steroids, 78(1), 44-52 (2012-11-07)
Methyltestosterone (MT) is one of the most frequently detected anabolic androgenic steroids in doping control analysis. MT misuse is commonly detected by the identification of its two main metabolites excreted as glucuronide conjugates, 17α-methyl-5α-androstan-3α,17β-diol and 17α-methyl-5β-androstan-3α,17β-diol. The detection of these
Anne S Mortensen et al.
Chemosphere, 83(8), 1035-1044 (2011-03-01)
In the present study, groups of juvenile Atlantic salmon (Salmo salar) were fed gelatine capsules containing fish-food spiked with PFOA or PFOS (0.2 mg kg(-1) fish) and solvent (methanol). The capsules were given at days 0, 3 and 6. Blood
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M7252-10G04061834061755
M7252-5G04061834061762
M7252-25G04061832867472
M7252-1G04061826691755