Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 161,00 € |
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 265,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 489,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.570,00 € 1.334,50 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C84H116FeN20O21S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1861.92
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Assay:
≥85% (HPLC)
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiApplication
Microperoxidase (MP-11) has been used in a study to assess its electrochemistry by cyclic voltammetry with multi-walled carbon nanotubes (MWNTs). It has also been used in a study as a label to investigate electrochemical immunosensing.
Biochem/physiol Actions
The oxidation of methyl phenyl sulfide to methyl phenyl sulfoxide by Microperoxidase-11 was promoted by low concentrations of alcohol but inhibited by high levels in the solvent.
Preparation Note
Prepared by enzymatic degradation of equine heart cytochrome c.
Other Notes
The proposed structure is the heme portion of the cytochrome c molecule with amino acids 11-21 still attached.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥85% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?