Vai a
M5757
Maleic acid sodium salt
~99%, chelating agent
Sinonimo/i:
cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
55,60 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
214,00 €
181,90 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
580,00 €
493,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H3O4Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.05
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
221-461-6
MDL number:
Assay:
~99%
55,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Maleic acid sodium salt, ~99%
assay
~99%
Quality Segment
SMILES string
OC(/C=C\C([O-])=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C4H4O4.Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);/q;+1/p-1/b2-1-;
InChI key
VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-M
Biochem/physiol Actions
Maleic acid is a component of cosmetics, fragrances and has industrial applications.[1] It is also a potent nephrotoxin and is implicated to induce glycosuria, aminoaciduria and Fanconi syndrome.[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M0375913243912735
Maleic acid ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M0375
Maleic acid
Maleic acid ≥99.5% (HPLC), <=0.5% water
Sigma-Aldrich
913243
Maleic acid
Maleic acid electronic grade, ≥99.97% trace metals basis, water <=350 ppm
Sigma-Aldrich
912735
Maleic acid
assay
~99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.5% (HPLC), ≥99.5% anhydrous basis (HPLC)
assay
≥99.97% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M5757-25G04061834060321
M5757-100G04061833435144
M5757-10G04061833630839