Vai a
M3668
Metergoline
Serotonin antagonist
Sinonimo/i:
N-CBZ-[(8β)-1,6-Dimethylergolin-8-yl]methylamine, [(8β)-1,6-Dimethylergolin-8-yl)methyl]carbamic acid phenylmethyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
163,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.490,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H29N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
403.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
241-686-3
MDL number:
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Metergoline,
Quality Segment
mp
148-150 °C (lit.)
solubility
0.1 M HCl: 1.4 mg/mL, ethanol: 4 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]2(CNC(=O)OCc1ccccc1)CN(C)[C@]3([H])Cc4cn(C)c5cccc(c45)[C@@]3([H])C2
InChI
1S/C25H29N3O2/c1-27-14-18(13-26-25(29)30-16-17-7-4-3-5-8-17)11-21-20-9-6-10-22-24(20)19(12-23(21)27)15-28(22)2/h3-10,15,18,21,23H,11-14,16H2,1-2H3,(H,26,29)/t18-,21+,23+/m0/s1
InChI key
WZHJKEUHNJHDLS-QTGUNEKASA-N
Application
Metergoline has been used as a serotonin receptor antagonist:
  • to study its effects on astrocyte calcium signals evoked by whisker stimulation[1]
  • to study its effects on lipopolysaccharide-induced anorexia in rats[2]
  • to evaluate the non-specific binding by 5-HT1A receptor binding assays[3]
Biochem/physiol Actions
Metergoline is an ergot alkaloid[4] and a selective serotonin antagonist which blocks the 5-HT2A and 5-HT2C receptors with higher affinity.[5] It possesses antifungal activity against infection caused by Candida krusei.[6] Metergoline exhibits a therapeutic effect against premenstrual dysphoric disorder. It also exhibits antipyretic and analgesic activities.[7]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
U103T5202B9935
Metergoline
Sigma-Aldrich
M3668
Metergoline
U-69593 solid
Sigma-Aldrich
U103
U-69593
TPBM ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
T5202
TPBM
BMS-345541 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
B9935
BMS-345541
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
0.1 M HCl: 1.4 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: 4 mg/mL
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 10 mg/mL, 0.1 M HCl: >40 mg/mL, ethanol: >40 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 18 mg/mL, H2O: insoluble
mp
148-150 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR7(3363)
rat ... Htr7(65032)
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988)
mouse ... Oprk1(18387)
rat ... Oprd1(24613), Oprk1(29335), Oprm1(25601)
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)