Vai a
M2154
Terreno di coltura 199
With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
M199 Medium, TCM 199
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
60,60 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
60,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Terreno di coltura 199, With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
7.0-7.6 (25 °C, 209 g/L)
components
sodium pyruvate: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Il terreno di coltura M199 consiste in una combinazione di vitamine, amminoacidi e altri fattori ed è stato inizialmente sviluppato come terreno a formulazione completamente definita per la coltura di espianti primari. Se adeguatamente integrato, questo terreno trova ampia applicabilità, in particolare per coltivare cellule non trasformate. Il terreno M19 trova uso nella produzione di vaccini, nella coltura in vitro di espianti pancreatici primari e nei tessuti del cristallino.
Application
Il terreno M199 è stato usato:
  • per la coltura di cellule epiteliali ruminali di giovenche Speckle Park di età tra i 12 e i 18 mesi[1]
  • come componente del terreno di maturazione per l'incubazione di complessi del cumulo ooforo ottenuti da ovaie bovine[2]
  • come componente del terreno di Eagle modificato da Dulbecco (DMEM) per il mantenimento di miociti cardiaci neonatali (NCM) di ratto[3]
Preparation Note
Da integrare con 0,1 g/L di L-glutammina.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M3769M2520M0393
Medium 199 With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M2154
Medium 199
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
M3769
Medium 199
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
M2520
Medium 199
Medium 199 With Hanks′ salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M0393
Medium 199
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
components
sodium pyruvate: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
L-glutamine: no
phenol red: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
components
L-glutamine: yes
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
components
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
phenol red: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terreno di coltura 199
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.
E Held-Hoelker et al.
Theriogenology, 96, 145-152 (2017-05-24)
Lipid accumulation is associated with reduced embryonic quality, causing limited survival after cryopreservation. Therefore, in the present study we aimed to reveal the effects of supplementation of a lipid reducing agent, l-carnitine and the removal of fatty acids during in vitro
C Kent-Dennis et al.
Journal of dairy science, 104(1), 1002-1017 (2020-11-03)
Inflammation of ruminal epithelium may occur during ruminal acidosis as a result of translocation and interaction of ruminal epithelial cells (REC) with molecules such as lipopolysaccharide (LPS). Such inflammation has been reported to alter cellular processes such as nutrient absorption
Alfred Nguyen et al.
Lab on a chip, 21(10), 1929-1947 (2021-05-20)
Active microrheology is one of the main methods to determine the mechanical properties of cells and tissue, and the modelling of these viscoelastic properties is under heavy debate with many competing approaches. Most experimental methods of active microrheology such as
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M2154-500ML04061834041658
M2154-6X500ML04061834041665