Vai a
M2004
N-metil-D-glucamina
99.0-100.5% (titration)
Sinonimo/i:
1-desossi-1-(metilamino)-D-glucitolo, Meglumina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
49,90 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
160,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
229,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H17NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.21
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-506-9
Beilstein/REAXYS Number:
385906
MDL number:
49,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
99.0-100.5% (titration)
form
powder
autoignition temp.
~662 °F
mp
129-131.5 °C (lit.)
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
InChI key
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
General description
N-Methyl-D-glucamine, also known as methylglucamine, is an organic compound that belongs to the class of amino sugars. It is commonly used in pharmaceutical and biochemical applications as a resolving and buffering agent. Salts of N-methyl-D-glucamine have also been used for X-ray contrast media and nuclear imaging agents.
Application
N-Methyl-D-glucamine (NMG) can be used as a reactant to prepare water-soluble polymer for the selective removal of arsenic from aqueous water. It is also used in the development of various resins and gels containing NMG to remove different oxyanions.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
66930M91791.06187
Meglumine 99.0-100.5% dry basis, meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
M9179
Meglumine
Meglumine EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.06187
Meglumine
assay
99.0-100.5% (titration)
assay
≥99.0% (T)
assay
99.0-100.5% dry basis
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
mp
129-131.5 °C (lit.)
mp
126-131 °C, 129-131.5 °C (lit.)
mp
129-131.5 °C (lit.)
mp
129-131.5 °C (lit.)
autoignition temp.
~662 °F
autoignition temp.
~662 °F
autoignition temp.
~662 °F
autoignition temp.
~662 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-metil-D-glucamina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M2004-100G04061834041450
M2004-500G04061834041467
M2004-1KG04061835559527
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf