Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H29N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
403.52
EC Number:
241-686-3
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimp
148-150 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]2(CNC(=O)OCc1ccccc1)CN(C)[C@]3([H])Cc4cn(C)c5cccc(c45)[C@@]3([H])C2
InChI
1S/C25H29N3O2/c1-27-14-18(13-26-25(29)30-16-17-7-4-3-5-8-17)11-21-20-9-6-10-22-24(20)19(12-23(21)27)15-28(22)2/h3-10,15,18,21,23H,11-14,16H2,1-2H3,(H,26,29)/t18-,21+,23+/m0/s1
InChI key
WZHJKEUHNJHDLS-QTGUNEKASA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Sunitha Rangaraju et al.
eLife, 4, e08833-e08833 (2015-12-02)
Longevity mechanisms increase lifespan by counteracting the effects of aging. However, whether longevity mechanisms counteract the effects of aging continually throughout life, or whether they act during specific periods of life, preventing changes that precede mortality is unclear. Here, we