Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 2 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 131,00 € | |
| 10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 275,00 € 233,75 € |
Informazioni su questo articolo
131,00 €
form
solid
Quality Segment
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: 2 mg/mL
originator
Novartis
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.[H][C@@]12Cc3cn(C)c4cccc(C1=C[C@H](CN2C)C(=O)N[C@@H](CC)CO)c34
InChI
1S/C21H27N3O2.C4H4O4/c1-4-15(12-25)22-21(26)14-8-17-16-6-5-7-18-20(16)13(10-23(18)2)9-19(17)24(3)11-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,14-15,19,25H,4,9,11-12H2,1-3H3,(H,22,26);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,15+,19-;/m1./s1
InChI key
LWYXFDXUMVEZKS-ZVFOLQIPSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR7(3363)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: 2 mg/mL | solubility DMSO: 11 mg/mL, ethanol: 2.7 mg/mL, H2O: 3 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL, DMSO: 12 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL |
| color white to off-white | color off-white | color white | color white to off-white |
| Gene Information human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR7(3363) | Gene Information human ... DRD4(1815) | Gene Information human ... HRH3(11255) | Gene Information human ... ADRB1(153) |
| originator Novartis | originator - | originator - | originator - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M137-50MG | 04061832091839 |
| M137-10MG | 04061834038160 |
| M137-2MG | 04061834038177 |