Vai a
M103
1-Methyl-4-(2′-methylphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
solid
Sinonimo/i:
2′-Methyl-MPTP hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
237,00 €
201,45 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.74
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
201,45 €
Prezzo di listino237,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
Cl[H].CN1CCC(=CC1)c2ccccc2C
InChI
1S/C13H17N.ClH/c1-11-5-3-4-6-13(11)12-7-9-14(2)10-8-12;/h3-7H,8-10H2,1-2H3;1H
InChI key
QLIQCKBPYIWPTE-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methyl-4-(2′-methylphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride has been used to study its effect on core temperature in C57BL/6J mice.
Biochem/physiol Actions
1-Methyl-4-(2′-methylphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride (MPTP) is a tertiary amine. It is widely used to induce experimental parkinsonism in mice.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M103-10MG04061832091785