Vai a
M0164
MES hemisodium salt
dry powder
Sinonimo/i:
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid hemisodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 pkg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
426,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO4S·0.5Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.73
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
426,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
dry powder
Quality Segment
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCN2CCOCC2
InChI
1S/2C6H13NO4S.Na/c2*8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h2*1-6H2,(H,8,9,10);/q;;+1/p-1
InChI key
KHQSUKMBWPKXOP-UHFFFAOYSA-M
General description
MES sodium salt is commonly employed as buffer.
Application
MES hemisodium salt may be employed as buffer to investigate the two-dimensional and three-dimensional (3D) patterns within multilayered poly(ethylene glycol) diacrylate (PEG-DA) hydrogels.[1]
Packaging
foil pouches
Preparation Note
Contents of each pouch dissolved in 1 liter deionized water will yield 0.1 M sodium MES buffer, pH 6.1 at 25°C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M8902T1030RDD031
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
dry powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
-
useful pH range
5.5-6.7
useful pH range
5.5-6.7
useful pH range
6.8-8.2
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
pKa 
6.1
pKa 
-
pKa 
6.1
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES hemisodium salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)