Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 195,00 € | |
| 10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 338,00 € | |
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 671,00 € | |
| 100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.400,00 € |
Informazioni su questo articolo
195,00 €
Quality Segment
assay
≥88% (UV-vis)
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CN1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H25N7O6.2Na/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29;;/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31);;/q;2*+1/p-2
InChI key
KKIWVYLOTHCGRV-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥88% (UV-vis) | assay ≥88% (UV-vis) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility water: 25 mg/mL | solubility - | solubility 0.1 M phosphate pH 7.0: soluble-5 mg/mL, clear to slightly hazy, light yellow to brownish-yellow | solubility formic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy |
| Quality Level 300 | Quality Level 100, 400 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Methyltetrahydrofolic acid disodium salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M0132-10MG | 04061832401829 |
| M0132-25MG | 04061832401836 |
| M0132-5MG | 04061833992562 |
| M0132-100MG | 04061833992524 |